추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
hydrocodone
제조업체/상표
USP
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)CC3)CC1)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C18H21NO3.C4H6O6.H2O/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t11-,12+,17-,18-;1-,2-;/m01./s1
InChI key
ZICRJLQTAUVSDU-NSJZFRMTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Hydrocodone Bitartrate and Acetaminophen Tablets
- Hydrocodone Bitartrate and Homatropine Methylbromide Tablets
- Hydrocodone Bitartrate Tablets
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.