1303501
USP
Halothane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane, Halothane
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor pressure
4.5 psi ( 20 °C)
API family
halothane
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
50.2 °C (lit.)
density
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrClF3/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
InChI key
BCQZXOMGPXTTIC-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GLRA1(2741) , GLRB(2743) , KCNK10(54207) , KCNK18(338567) , KCNK2(3776) , KCNK3(3777) , KCNK9(51305)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.