추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
gonadotropin
분자량
37.9 kDa
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glycoprotein hormone consisting of a 92-amino acid α-chain which is identical to that of LH, FSH, and TSH; and a distinct 149-amino acid β-chain. Produced by chorionic tissue and responsible for maintaining the corpus luteum during early pregnancy. Also produced by trophoblast cell neoplasms, which are marked by elevated free hCG β-chains and hyperglycosylated hCG.
포장
1 vial, 530 USP units per package
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.