1290002
USP
Gentian Violet
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Crystal Violet, Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
gentian violet
제조업체/상표
USP
mp
205 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객