1287609
USP
Gadopentetate monomeglumine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]gadolinate(2-) (1:1)
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
gadopentetate
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[Gd+3].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].N(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C.[H+].[H+]
InChI
1S/C14H23N3O10.C7H17NO5.Gd/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);4-13H,2-3H2,1H3;/q;;+3/p-3/t;4-,5+,6+,7+;/m.0./s1
InChI key
LZQIEMULHFPUQY-BMWGJIJESA-K
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.