About This Item
실험식(Hill 표기법):
C809H1301N229O240S5
CAS Number:
Molecular Weight:
18235.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
API family
erythropoietin
양식
solid
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
애플리케이션
Erythropoietin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Epoetin
기타 정보
This product is part of the USP Biologics program.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.