추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
API family
eptifibatide
제조업체/상표
USP 1238556
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
−20°C
기타 정보
This product is part of the USP Biologics program.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.