1213136
USP
Dinoprostone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(E)-7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]hept-5-enoic acid, (5E,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoic acid, 5,6-trans-Dinoprostone
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
dinoprostone
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)C\C=C\CCCC(=O)O)\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI key
XEYBRNLFEZDVAW-BRNHSORCSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.