1179005
USP
Dexchlorpheniramine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt, (S)-γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine maleate salt
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
dexchlorpheniramine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m0./s1
InChI key
DBAKFASWICGISY-DASCVMRKSA-N
유전자 정보
human ... HRH1(3269)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Dexchlorpheniramine Maleate Oral Solution
- Dexchlorpheniramine Maleate Tablets
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.