1164700
USP
Daunorubicin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Daunorubicin hydrochloride, Daunomycin hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
daunorubicin
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI key
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
유전자 정보
human ... TOP2A(7153)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Daunorubicin Hydrochloride for Injection
- Doxorubicin Hydrochloride
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객