1067760
USP
Betamethasone Dipropionate Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
9,11-Epoxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl dipropionate
About This Item
추천 제품
API family
betamethasone
포장
pkg of 30 mg
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@@]32[C@@H]1C[C@]4([C@H]([C@@H]3CCC5=CC(=O)C=C[C@@]52C)C[C@@H]([C@]4(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C
InChI
1S/C28H36O7/c1-6-23(31)33-15-21(30)27(35-24(32)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-25(17,4)28(19)22(34-28)14-26(20,27)5/h10-11,13,16,19-20,22H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,22-,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
BWSCDDHHJUGBSQ-XHYJHYNESA-N
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Liver,Kidney,Endocrine system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.