제품명
Unix™ SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-200, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
Unix™
포장
1 ea of
기술
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4.0 mm
Matrix
fully porous particle
입자 크기
1.8 μm
공극 크기
200 Å pore size
작동 pH
2-8.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Unix is a trademark of Sepax Technologies
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.