주요 문서
Z777266
Proteomix® WAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
제품명
Proteomix® WAX-NP5 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
material
PEEK
제품 라인
Proteomix®
제조업체/상표
Sepax 404NP5P-4625
포장
1 ea of
파라미터
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
기질 활성군
weak anion exchange phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
non-porous
작동 pH 범위
2.0-12.0
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)