주요 문서
Z777105
SRT®-C SEC-150 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
제품명
SRT®-C SEC-150 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
material
PEEK
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
SRT®
분자량
500-150,000
제조업체/상표
Sepax 235150P-4605
포장
1 ea of
파라미터
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
불순물
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
기질 활성군
hydrophilic polymer phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
150 Å
작동 pH 범위
2.0-8.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The bonded phase in SRT-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in SRT columns, making SRT-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. SRT-C columns share with SRT columns the same 5 micron silica particle and the same wide range of pore sizes so you can select the pore size that will allow full access for your compound of interest.
SRT-C User Manual
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)