Y0002276
Dipotassium clorazepate monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Clorazepate dipotassium salt, 7-Chloro-2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C16H11ClN2O4K2
CAS Number:
Molecular Weight:
408.92
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
API family
clorazepate
제조업체/상표
EDQM
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)=NC(C(O[K])=O)C(N2)=O)=C1.[K]O
InChI
1S/C16H11ClN2O3.2K.H2O/c17-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)19-14(16(21)22)15(20)18-12;;;/h1-8,14H,(H,18,20)(H,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QCHSEDTUUKDTIG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Dipotassium clorazepate monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.