Y0002116
Propyl gallate for ID and assay
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Propyl gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
212.20
Beilstein:
1877976
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
API family
propyl gallate
제조업체/상표
EDQM
mp
146-149 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
재구성
Prepare a 0.1M solution in glycerol:PBS (9:1)
기타 정보
Sales restrictions may apply.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
368.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
187 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.