주요 문서
SU861132
Supelco
Short thread autosampler vials, plastic
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
포장
pkg of 100 ea
재고 정보
not available in USA
O.D.
11.6 mm
직경 × 높이 × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
용적
0.3 mL
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)