주요 문서
SU860147
Supelco
TopSert TPX® autosampler vials
Screw vials, short thread, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.11
material
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
특징
TopSert
integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
포장
pkg of 1000 ea
재고 정보
not available in North America
O.D.
11.6 mm
직경 × 높이
11.6 mm × 32 mm
용적
0.2 mL
피팅
thread for 9 mm
호환성
for use with 9 mm short thread screw caps
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)