주요 문서
SU860136
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/tan silicone
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
8 mm
직경 × 두께
8 mm × 1.5 mm
호환성
for use with thread 8-425 screw caps
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)