주요 문서
SU860079
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
blue polypropylene cap
red PTFE/silicone/red PTFE septum
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
O.D.
9 mm
격막 직경 × 두께
9 mm × 1.0 mm
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)