PHR9305
1-Naphthol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
vapor density
4.5 (120 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
autoignition temp.
1007 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
5 %
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
SMILES string
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI key
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
257.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
125 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.