PHR9271
1-Thioglycerol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
1-Thioglycerin, α-Monothioglycerol, α-Thioglycerol, 3-Mercapto-1,2-propanediol
About This Item
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.