주요 문서
PHL89899
Hulupinic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4,5-Dihydroxy-2,2-bis(3-methyl-2-butenyl)- 4-cyclopentene-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
264.32
Beilstein:
2124574
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C/CC1(C\C=C(\C)C)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9(2)5-7-15(8-6-10(3)4)13(18)11(16)12(17)14(15)19/h5-6,16-17H,7-8H2,1-4H3
InChI key
KKNXLCGOZLVUHL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)