PHL89732
trans-p-Methoxycinnamic acid ethyl ester
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Ethyl trans-4-methoxycinnamate, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid ethyl ester, trans-4-Methoxycinnamic acid ethyl ester, Ethyl (E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
Beilstein:
2210033
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O=C(OCC)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(13)9-6-10-4-7-11(14-2)8-5-10/h4-9H,3H2,1-2H3/b9-6+
InChI key
DHNGCHLFKUPGPX-RMKNXTFCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.