주요 문서
PHL89690
Glucoraphenin potassium salt
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-Methylsulfinyl 3-butenylglucosinolate potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20KNO10S3
CAS Number:
Molecular Weight:
473.58
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CC\C=C\[S](=O)C)S[C@@H]1OC([C@H](C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO10S3.K/c1-25(18)5-3-2-4-8(13-23-26(19,20)21)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)22-12;/h3-5,7,9-17H,2,6H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1/b5-3+,8-4?;/t7?,9-,10?,11?,12+,25?;/m1./s1
InChI key
XBBPQOGSPBMCNJ-WNIGUBMRSA-M
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)