주요 문서
PHL89663
trans-Ferulic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
Beilstein:
1570363
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
mp
168-172 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Hydroxycinnamic acid found in plant-based foods. Antioxidant.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: allium angelica cinnamomum hedera humulus melissa mentha salvia sambucus thymus zingiber
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)