주요 문서
PHL89532
Phillyrin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Forsythin, Phillyroside, Phyllyrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H34O11
CAS Number:
Molecular Weight:
534.55
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@@H](O)[C@@H]1OC(C=C2)=C(OC)C=C2[C@H]3OC[C@]4([H])[C@@H](OC[C@@]43[H])C5=CC(OC)=C(OC)C=C5
InChI
1S/C27H34O11/c1-32-17-6-4-13(8-19(17)33-2)25-15-11-36-26(16(15)12-35-25)14-5-7-18(20(9-14)34-3)37-27-24(31)23(30)22(29)21(10-28)38-27/h4-9,15-16,21-31H,10-12H2,1-3H3/t15-,16-,21+,22+,23-,24+,25-,26+,27+/m0/s1
InChI key
KFFCKOBAHMGTMW-LGQRSHAYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)