주요 문서
PHL89293
Yangonin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-Methoxy-6-((E)-4-methoxystyryl)pyran-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
258.27
Beilstein:
230710
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)\C=C\C2=CC(OC)=CC(=O)O2
InChI
1S/C15H14O4/c1-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-9-14(18-2)10-15(16)19-13/h3-10H,1-2H3/b8-5+
InChI key
XLHIYUYCSMZCCC-VMPITWQZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)