주요 문서
PHL89164
Benzyl alcohol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Benzenemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
108.14
Beilstein:
878307
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
817 °F
제조업체/상표
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
101 °C - DIN 51758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)