주요 문서
PHL86543
Arnicolide C
phyproof® Reference
동의어(들):
11,13-Dihydrohelenalin isobutyrate, 6-O-Isobutyryl 11,13-dihydrohelenalin, Isobutyroylplenolin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H26O5
CAS Number:
Molecular Weight:
334.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@]3([C@H]([C@@H](C2)C)C=CC3=O)C)OC(=O)C(C)C)[C@@H](C1=O)C
InChI key
WKUOPGZYLRFCHJ-APDQSUQKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)