주요 문서
PHL86260
Isomeranzin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-oxobutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, Isoauraptene, Isomerancin, Isomerazin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
260.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(CC(C(C)C)=O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-9(2)12(16)8-11-13(18-3)6-4-10-5-7-14(17)19-15(10)11/h4-7,9H,8H2,1-3H3
InChI key
OMOYQLRHKFGVGN-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)