추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
OCC1=C[C@]23C[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@@](CCC4=C5C=CO4)(C)[C@]5([H])CC3
InChI
1S/C20H26O2/c1-19-7-5-17-15(6-9-22-17)16(19)4-8-20-10-13(2-3-18(19)20)14(11-20)12-21/h6,9,11,13,16,18,21H,2-5,7-8,10,12H2,1H3/t13-,16-,18+,19-,20+/m1/s1
InChI key
JNDHLTWPNCPVFH-NLMIBYRWSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.