주요 문서
PHL85837
3′,4′-Dihydroxyflavone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
254.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O1c2c(cccc2)C(=O)C=C1c3cc(c(cc3)O)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-11-6-5-9(7-13(11)18)15-8-12(17)10-3-1-2-4-14(10)19-15/h1-8,16,18H
InChI key
SRNPMQHYWVKBAV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)