About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H34O19
CAS Number:
Molecular Weight:
782.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](OC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)[C@@H]([C@@H](OC(C[C@@H](O)C)=O)C(O)=O)OC(/C=C/C3=CC(O)=C(O)C=C3)=O
InChI
1S/C37H34O19/c1-18(38)14-31(48)56-35(37(51)52)33(54-29(46)12-6-20-3-9-23(40)26(43)16-20)32(53-28(45)11-5-19-2-8-22(39)25(42)15-19)34(36(49)50)55-30(47)13-7-21-4-10-24(41)27(44)17-21/h2-13,15-18,32-35,38-44H,14H2,1H3,(H,49,50)(H,51,52)/b11-5+,12-6+,13-7+/t
InChI key
FJCOTRVRFQSFDP-YVFVATBNSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.