추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O(C)c1c(c(cc(c1)O)O)C(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H14O5/c1-21-15-9-12(18)8-14(20)16(15)13(19)7-4-10-2-5-11(17)6-3-10/h2-9,17-18,20H,1H3/b7-4+
InChI key
OWGUBYRKZATRIT-QPJJXVBHSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.