주요 문서
PHL85746
Glucohesperin potassium salt
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Glucoalissin potassium salt, Glucohesperalin potassium salt, Potassium 6-methylsulfinylhexylglucosinolate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H26KNO10S3
CAS Number:
Molecular Weight:
503.65
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCCC[S](=O)C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C14H27NO10S3.K/c1-27(20)7-5-3-2-4-6-10(15-25-28(21,22)23)26-14-13(19)12(18)11(17)9(8-16)24-14;/h6,9,11-19H,2-5,7-8H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t9-,11-,12+,13-,14+,27?;/m1./s1
InChI key
BDLUVSSWDSFVKQ-ZIVZQWEYSA-M
관련 카테고리
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)