주요 문서
PHL85728
Cyanidin 3-(6′′-malonylglucoside)
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H22O14
CAS Number:
Molecular Weight:
534.42
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c4cc(c(cc4)O)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)COC(=O)CC(=O)O
InChI
1S/C24H22O14/c25-10-4-13(27)11-6-16(23(36-15(11)5-10)9-1-2-12(26)14(28)3-9)37-24-22(34)21(33)20(32)17(38-24)8-35-19(31)7-18(29)30/h1-6,17,20-22,24,32-34H,7-8H2,(H4-,25,26,27,28,29,30)/p+1/t17-,20-,21+,22-,24-/m1/s1
InChI key
ROQLTZUOXIQBDO-JZWLZXDTSA-O
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound can be found as a component in plants of the genus: allium,
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)