About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H32O11
CAS Number:
Molecular Weight:
556.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c3c4c(c(cc3OC)C)C(=O)C=C(O4)C[C@H](O)C)OC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)O)O)CO
InChI
1S/C29H32O11/c1-14-10-20(37-3)24(27-23(14)19(33)12-18(38-27)11-15(2)31)28-29(26(36)25(35)21(13-30)39-28)40-22(34)9-6-16-4-7-17(32)8-5-16/h4-10,12,15,21,25-26,28-32,35-36H,11,13H2,1-3H3/b9-6+/t15-,21-,25-,26+,28+,29-/m1/s1
InChI key
OUGNWRCWQLUXHX-ACWXGELRSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.