주요 문서
PHL84769
Curzerenone
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(c(c1)C)C(=O)[C@@H]([C@@](C2)(C)C=C)C(=C)C
InChI
1S/C15H18O2/c1-6-15(5)7-11-12(10(4)8-17-11)14(16)13(15)9(2)3/h6,8,13H,1-2,7H2,3-5H3/t13-,15-/m0/s1
InChI key
ZVMJXSJCBLRAPD-ZFWWWQNUSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: Curcuma
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)