PHL84264
3′,5,7-Trihydroxy-4′,5′,6-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H16O8
CAS Number:
Molecular Weight:
360.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)O)OC)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-14-5-8(4-10(20)17(14)24-2)12-6-9(19)15-13(26-12)7-11(21)18(25-3)16(15)22/h4-7,20-22H,1-3H3
InChI key
PMBOOVZSTMWOFS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.