주요 문서
PHL84199
Alisol B
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
16-Deoxoalisol C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H48O4
CAS Number:
Molecular Weight:
472.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@@H](C1(C)C)[C@@H](O)C[C@@H](C)C2=C3[C@@]([C@@]4([C@H]([C@@]5([C@@H](CC4)C(C(=O)CC5)(C)C)C)[C@H](C3)O)C)(CC2)C
InChI
1S/C30H48O4/c1-17(15-21(32)25-27(4,5)34-25)18-9-13-29(7)19(18)16-20(31)24-28(6)12-11-23(33)26(2,3)22(28)10-14-30(24,29)8/h17,20-22,24-25,31-32H,9-16H2,1-8H3/t17-,20+,21+,22+,24+,25-,28+,29+,30+/m1/s1
InChI key
GBJKHDVRXAVITG-UNPOXIGHSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)