추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]1O[S](=O)(=O)O)OC(=O)CC(C)C)O[C@@H]2C[C@@]3([C@@H]4[C@@]5([C@H](C(=C)[C@@H](C5)CC4)O)CC[C@H]3C(C2)(C(=O)O)C(=O)O)C)COO)O
InChI
1S/C31H46O19S2/c1-14(2)9-21(32)48-24-23(50-52(42,43)44)22(49-51(39,40)41)18(13-45-38)47-26(24)46-17-11-29(4)19-6-5-16-10-30(19,25(33)15(16)3)8-7-20(29)31(12-17,27(34)35)28(36)37/h14,16-20,22-26,33,38H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,39,40,41)(H,42,43,44)/t16-,17-,18+,19-,20-,22+,23+,24-,25+,26+,29-,30-/m1/s1
InChI key
CYBVQIBJEFQVPD-GWDNDVLHSA-N
관련 카테고리
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable