추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1C[C@@H]([C@H](C1=O)Cc4cc(c(c(c4)OC)OC)OC)Cc2cc3c(cc2)OCO3
InChI
1S/C22H24O7/c1-24-19-9-14(10-20(25-2)21(19)26-3)7-16-15(11-27-22(16)23)6-13-4-5-17-18(8-13)29-12-28-17/h4-5,8-10,15-16H,6-7,11-12H2,1-3H3/t15-,16+/m0/s1
InChI key
GMLDZDDTZKXJLU-JKSUJKDBSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.