주요 문서
PHL83916
Tigogenin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(25R)-5α-Spirostan-3β-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H44O3
CAS Number:
Molecular Weight:
416.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (GC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
GMBQZIIUCVWOCD-MFRNJXNGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)