추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(c(c(c4)O)[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O[C@@H]6OC[C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)O)O)CO)O
InChI
1S/C32H38O19/c33-7-17-23(40)26(43)30(51-31-27(44)21(38)14(37)9-46-31)29(49-17)20-13(36)6-16-19(24(20)41)12(35)5-15(48-16)10-1-3-11(4-2-10)47-32-28(45)25(42)22(39)18(8-34)50-32/h1-6,14,17-18,21-23,25-34,36-45H,7-9H2/t14-,17+,18+,21-,22+,23+,25-,26-,27+,28+
InChI key
GYIKGLVKALOGDP-HLEFUGOVSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.