주요 문서
PHL83536
Rhein 8-glucoside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Rhein 8-O-β-D-glucopyranoside, 8-Glucosylrhein, Glucorhein, Rhein 8-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H18O11
CAS Number:
Molecular Weight:
446.36
Beilstein:
1359724
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c(ccc2)C(=O)c4c(c(cc(c4)C(=O)O)O)C3=O
InChI
1S/C21H18O11/c22-6-12-16(25)18(27)19(28)21(32-12)31-11-3-1-2-8-14(11)17(26)13-9(15(8)24)4-7(20(29)30)5-10(13)23/h1-5,12,16,18-19,21-23,25,27-28H,6H2,(H,29,30)/t12-,16-,18+,19-,21-/m1/s1
InChI key
WYKUTTFFZMQCGO-HTRBZNBPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)