주요 문서
PHL83245
Morindin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Morindone 3-O-β-primeveroside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H28O14
CAS Number:
Molecular Weight:
564.49
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]5OC[C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)O)O)O)Oc2c(c3c(cc2)C(=O)c4c(ccc(c4O)C)C3=O)O
InChI
1S/C26H28O14/c1-8-2-3-9-14(16(8)28)17(29)10-4-5-12(20(32)15(10)18(9)30)39-26-24(36)22(34)21(33)13(40-26)7-38-25-23(35)19(31)11(27)6-37-25/h2-5,11,13,19,21-28,31-36H,6-7H2,1H3/t11-,13-,19+,21-,22+,23-,24-,25+,26-/m1/s1
InChI key
UVLAQGRQOILFBG-UHCLWRNRSA-N
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)