주요 문서
PHL83240
3-O-Acetyl 9,11-dehydro β-boswellic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
9,11-Dehydro β-boswellic acid acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H48O4
CAS Number:
Molecular Weight:
496.72
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O([C@H]1[C@]([C@H]2[C@](CC1)(C3=CC=C4[C@H]5[C@@](CC[C@]4([C@@]3(CC2)C)C)(CC[C@H]([C@@H]5C)C)C)C)(C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C32H48O4/c1-19-11-14-28(4)17-18-30(6)22(26(28)20(19)2)9-10-23-29(5)15-13-25(36-21(3)33)32(8,27(34)35)24(29)12-16-31(23,30)7/h9-10,19-20,24-26H,11-18H2,1-8H3,(H,34,35)/t19-,20+,24-,25-,26+,28-,29-,30-,31-,32-/m1/s1
InChI key
OEMFBCQMOLVLCR-YYLQXJDASA-N
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)