주요 문서
PHL82665
Tetrahydrocurcumin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H24O6
CAS Number:
Molecular Weight:
372.41
Beilstein:
3485469
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
InChI key
LBTVHXHERHESKG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
385.2 °F
Flash Point (°C)
196.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)