PHL82621
Pectolinarigenin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4′-Methylcapillarisin, 5,7-Dihydroxy 4′,6-dimethoxyflavone, 6-Methoxy 4′-methylapigenin, 6-Methoxyacacetin, 6-Methoxyapigenin 4′-methyl ether, Hortensin, Pectolarigenin, Scutellarein 4′,6-dimethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14O6
CAS Number:
Molecular Weight:
314.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-10-5-3-9(4-6-10)13-7-11(18)15-14(23-13)8-12(19)17(22-2)16(15)20/h3-8,19-20H,1-2H3
InChI key
GPQLHGCIAUEJQK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.